Learn More
Applied Biosystems™ Tampón de secuenciación BigDye™ Terminator v1.1 & v3.1 5X
Este tampón de secuenciación está optimizado para su uso con los kits de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v1.1 y v3.1.
62.50€ - 16270.00€
Especificaciones
Tampón | Tampón de secuenciación |
---|---|
Concentración | 5X |
Contenido y almacenamiento | Almacenar entre 2 °C y 8 °C. |
Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación estándar |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15768289
|
Applied Biosystems™
4336697 |
1 mL |
86.25€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15791816
|
Applied Biosystems™
4336699 |
28 mL |
1928.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15879776
|
Applied Biosystems™
4336701 |
233 mL |
16270.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15939182
|
Applied Biosystems™
4336699 |
28 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15929182
|
Applied Biosystems™
4336697 |
1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16355292
|
Applied Biosystems™
4336701 |
233 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Optimizado para su uso con los kits de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v1.1 y v3.1.Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
Tampón de secuenciación | |
Almacenar entre 2 °C y 8 °C. | |
Temperatura ambiente |
5X | |
Secuenciación estándar | |
Líquido |
Para uso exclusivo en investigación