Learn More
Applied Biosystems™ Tampón de secuenciación BigDye™ Terminator v1.1 & v3.1 5X
Este tampón de secuenciación está optimizado para su uso con los kits de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v1.1 y v3.1.
Marca:  Applied Biosystems™ 4336697
76.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929182
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Optimizado para su uso con los kits de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator
Información de órdenes
Unidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tampón de secuenciación
Almacenar entre 2 °C y 8 °C.
Secuenciación estándar
Tampón de secuenciación
Temperatura ambiente
5X
GeneAmp 9700, termociclador Veriti, analizador genético 3500, analizador de ADN 3730xl , analizador genético 3130xL , analizador genético 3500xL, analizador de ADN 3730
BigDye™
1 mL
Líquido
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación