Learn More
Applied Biosystems™ Kit de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v3.1
Kit de secuenciación por ciclos BigDye™ Terminator v3.1, una química sólida y altamente flexible
Marca:  Applied Biosystems™ 4337458
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15819796
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Includes: 10 tubos de 20 ml de mezcla de reacción preparada BigDye™ Terminator v3.1, 4 tubos de cebador M13 (-21) Primer, 4 tubos de ADN de control pGEM, 1 tubo de 233 ml de tampón de secuenciación 5X (almacenar el producto a 4 °C)
Descripción
Descripción
  • Mejore la calidad de sus resultados para una amplia variedad de aplicaciones de secuenciación
  • Optimizado para longitudes de lectura extensas
  • Mejores características de movilidad del colorante
  • Lectura de rendimiento mejorada a través de regiones con gran cantidad de GT
  • Obtenga lecturas más largas y de mayor calidad con alturas de picos más uniformes y un equilibrio de señal óptimo
  • Mejore la productividad y reduzca los costes
Información de órdenes
Unidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
• 10 tubos de 20 ml de mezcla de reacción preparada BigDye™ Terminator v3.1
• 4 tubos de cebador M13 (-21)
• 4 tubos de ADN de control pGEM
• 1 tubo de 233 ml de tampón de secuenciación 5X (almacenar el producto a 4 °C)
Almacenar el kit entre -15 °C y -25 °C, y evitar ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Analizador genético 310, analizador genético 3130xl, analizador de ADN 3730xl, GeneAmp 9700, termociclador Veriti, analizador genético 3130, analizador de ADN 3730, analizador genético 3500xL, analizador genético 3500
Terminador BigDye™
25,000 Reactions
ADN BAC, ADN plasmídico (≤15 Kb), amplíconos de PCR, ADN monocatenario
Placa de 96 o 384 pocillos, tiras de 12 pocillos, tiras de 8 pocillos
Secuenciación estándar
Tampón de secuenciación
Secuenciación por terminador de colorante fluorescente