Learn More
Applied Biosystems™ Kit de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v3.1
Kit de secuenciación por ciclos BigDye™ Terminator v3.1, una química sólida y altamente flexible
Marca:  Applied Biosystems™ 4337454
508.18 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21975" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15899786
  • 548.00€ / 24 reacciones
En stock
para ver el stock
Includes: 10 tubo de 20 ml de mezcla de reacción BigDye®Terminator v3.1 Ready, 4 tubos de primer M13 (-21), 4 tubos de ADN control pGEM, 1 tubos de 233 ml de tampón de secuenciación 5X (almacene el producto a una temperatura de 4 °C).
Descripción
Descripción
  • Mejore la calidad de sus resultados para una amplia variedad de aplicaciones de secuenciación
  • Optimizado para longitudes de lectura extensas
  • Mejores características de movilidad del colorante
  • Lectura de rendimiento mejorada a través de regiones con gran cantidad de GT
  • Obtenga lecturas más largas y de mayor calidad con alturas de picos más uniformes y un equilibrio de señal óptimo
  • Mejore la productividad y reduzca los costes
Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
Especificaciones
Tubo de 200 μL de mezcla de reacción preparada BigDye™Terminator v3.1 Ready, 1 tubo de cebador M13 (-21), 1 tubo de ADN de control pGEM y un tubo de 1 mL de tampón de secuenciación 5X. Almacenar el kit entre 15 °C y 25 °C. El tampón de secuenciación BigDye™ puede almacenarse a 4 °C.
Kit
Secuencias ricas en AT (> 65 %), secuencia comparativa (mutaciones de la línea germinal - 50:50), secuencia rica en GC (> 65 %), detección de base mixta, secuencia de lectura larga, resecuenciación, secuenciación de Novo - Alta capacidad de procesamiento (cDNA), secuenciación rica en GT o secuenciación de plantillas difíciles
24
Tampón de secuenciación
Kit de instalación de matriz, 96 tapones de 36 cm, para analizador genético 3730XL
Analizador genético 310, analizador genético 3130xl, analizador de ADN 3730xl, GeneAmp 9700, termociclador Veriti, analizador genético 3130, analizador de ADN 3730, analizador genético 3500xL, analizador genético 3500
Tubo de 200 μL de mezcla de reacción preparada BigDye™Terminator v3.1 Ready, 1 tubo de cebador M13 (-21), 1 tubo de ADN de control pGEM y un tubo de 1 mL de tampón de secuenciación 5X
Terminador BigDye™
ADN BAC, ADN lambda, ADN genómico (bacteriano), ADN monocatenario, productos amplificados por circuito rodante, fásmidos, amplicones de PCR (50:50 heterocigotos), ADN plasmídico (≤15 Kb), amplicones de PCR
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación