missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies BIO
WNT pathway activator; Inhibits GSK3
68.85€ - 162.00€
Especificaciones
CAS | 667463-62-9 |
---|---|
Sinónimo | GSK 3 IX; MLS 2052; 6-Bromoindirubin-3'-oxime |
Fórmula molecular | C16H10BrN3O2 |
Pureza | ≥98% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15662517
|
STEMCELL Technologies
72032 |
1 mg |
68.85€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17170012
|
STEMCELL Technologies
72034 |
5 mg |
162.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- BIO is an indirubin compound that is cell-permeable and is a selective and potent reversible inhibitor of GSK3α and GSK3β (IC50 = 5 nM) and functions as a WNT activator
- Enhances reprogramming of mouse fibroblasts, neural stem cells, and thymocytes to induced pluripotent stem (iPS) cells (Lluis et al.)
- Maintains self-renewal of mouse embryonic stem (ES) cells in the absence of LIF (Sato et al.)
- Maintains self-renewal of human ES cells in unconditioned medium through a SMAD 2/3 dependent mechanism (James et al.), Sato et al.)
- Induces proliferation of neonatal and adult rat cardiomyocytes (Tseng et al.)
- Promotes differentiation of cardiomyocytes from human ES and iPS cells (Lian et al.)
Especificaciones
667463-62-9 | |
GSK 3 IX; MLS 2052; 6-Bromoindirubin-3'-oxime | |
C16H10BrN3O2 | |
≥98% |