Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de cánulas y cartuchos Bio-Cane™
Los sistemas de cánulas y cartuchos Thermo Scientific Bio-Cane son la solución más fiable y económica para almacenar células, tejidos y otras muestras biológicas.
Marca: Thermo Scientific™ CK509X3
Description
Almacene células, tejidos y productos biológicos de forma económica y con seguridad biológica con los sistemas de cánula y cartucho Thermo Scientific™ Bio-Cane™. El sistema, disponible en cuatro tamaños, mantiene las muestras seguras hasta siete meses sin necesidad de reponer LN2.
Características:
- Seis cartuchos de acero inoxidable para albergar viales (ocho en BioCane 70)
- Cartuchos numerados y con código cromático para simplificar la identificación de muestras
- Fabricación robusta en aluminio y aislamiento por vacío
- Diseño de boca estrecha que reduce la evaporación de LN2
- Cierre de bloqueo seguro
Incluye:
Seis cartuchos
Compatible con:
- Carro con ruedas (BioCane 20, 34, 47: AY509X9) (BioCane 73: AY509X1)
- Thermo Scientific™ Cryosleeve™, 100/caja (AY509X21)
- Thermo Scientific™ Cryocane™, 1,2 ml (4000211)
- Gradilla cuadrada para BioCane 47; incluye cinco cajas con 40 separadores (195555)
- Viales, criogénicos, 1,2 ml, envase de 500 (AY509X13)
- Viales, criogénicos, 2,0 ml, envase de 500 (AY509X12)
- Viales, 1 ml, envase de 500 (AY509X32)
- Viales, 1,5 ml, envase de 500 (AY509X33)
Specifications
Recipiente criogénico Biocane 34 | |
34,8 L/día | |
CE | |
0.18L | |
26,625 in. | |
18,25 in. | |
46,4 cm | |
120/6 |
Dewar de LN2 de llenado manual | |
Vacío | |
Bio-Cane 34 | |
193 Días | |
67,6 cm | |
3,5 in. | |
8,8 cm |
Special Offers
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.