Learn More
Hirschmann™ BIO-SILICO™ Silicone Stoppers
Excellent for the cultivation of aerobic microorganisms. Specially processed culture plugs with coarse bubbles for preparation, filling and sterilization of culture media.
Brand: Hirschmann™ 8905922
Additional Details : Peso : 0.10000kg
Description
- Estructura de poros gruesa
- Buena permeabilidad del aire
- Resistente a productos químicos y temperaturas
- Repelente de líquidos y reutilizable
Specifications
30 mm | |
Naranja | |
18-21 mm | |
18 mm | |
10/paquete | |
18 mm |
BIO-SILICO, N22 | |
Tapón | |
Para la preparación y la esterilización de medios de cultivo | |
24 mm | |
Silicona |