Learn More
Hirschmann™ BIO-SILICO™ Silicone Stoppers
Excellent for the cultivation of aerobic microorganisms. Specially processed culture plugs with coarse bubbles for preparation, filling and sterilization of culture media.
77.70€
Especificaciones
Color | Orange |
---|---|
Material | Silicone |
Tipo de producto | Silicone Stopper |
Para utilizar con (aplicación) | For The Preparation And Sterilization Of Culture Media |
Cantidad | 10/Pack |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10007792
|
Hirschmann™
8905922 |
18-21 mm |
77.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Coarse pore structure
- Good air permeability
- Chemically and temperature resistant
- Liquid repellent and reusable
Especificaciones
Orange | |
Silicone Stopper | |
10/Pack |
Silicone | |
For The Preparation And Sterilization Of Culture Media |