Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BioBasic™ 18
Utilice este sílice de poro ancho de 300 A?non-ascii? para la separación de proteínas pequeñas a medianas y otras biomoléculas.
Marca:  Thermo Scientific™ 72105-252130
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10151213
  • 937.58€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Separe péptidos de tamaño pequeño y mediano con las columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ 18.
  • Tamaño de poro de 300 Å para el máximo rendimiento con biomoléculas
  • Fase estacionaria con alta capacidad máxima
  • Excepcional reproducibilidad, eficiencia y vida útil de las columnas
  • Excelente para separaciones de LC/MS
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
250 mm
5 μm
300 Å
60°C
C18
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Fase reversa
Fase reversa
Bio-LC
2,1 mm
5800 psi (400 bar)
De 2 a 9
100 m²/g
L1
BioBasic
9%
Columna analítica
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.