Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BioBasic™ 18
Utilice este sílice de poro ancho de 300 A?non-ascii? para la separación de proteínas pequeñas a medianas y otras biomoléculas.
422.22€ - 4860.69€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 5 μm |
---|---|
pH | De 2 a 9 |
Tamaño de poro | 300 Å |
Área de la superficie | 100 m²/g |
Temperatura | 60°C |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10434773
|
Thermo Scientific™
72105-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
845.59€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10151213
|
Thermo Scientific™
72105-252130 |
5 μm | 2,1 mm | 250 mm |
937.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16318616
|
Thermo Scientific™
72105-259270A |
5 μm | 20 mm | 250 mm |
4860.69€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10097534
|
Thermo Scientific™
72105-151030 |
5 μm | 1 mm | 150 mm |
922.58€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10435553
|
Thermo Scientific™
72105-051030 |
5 μm | 1 mm | 50 mm |
894.26€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10181113
|
Thermo Scientific™
72105-152130 |
5 μm | 2,1 mm | 150 mm |
842.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10293113
|
Thermo Scientific™
72105-102130 |
5 μm | 2,1 mm | 100 mm |
800.11€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10475173
|
Thermo Scientific™
72105-052130 |
5 μm | 2,1 mm | 50 mm |
732.46€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10502645
|
Thermo Scientific™
72105-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
802.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10160703
|
Thermo Scientific™
72105-101030 |
5 μm | 1 mm | 100 mm |
970.86€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11558310
|
Thermo Scientific™
72105-014001 |
5 μm | 4 mm | 10 mm |
422.22€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11548310
|
Thermo Scientific™
72105-012101 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm |
468.18€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10448674
|
Thermo Scientific™
72105-011001 |
5 μm | 1 mm | 10 mm |
469.22€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10735706
|
Thermo Scientific™
72105-251030 |
5 μm | 1 mm | 250 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Separe péptidos de tamaño pequeño y mediano con las columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ 18.
- Tamaño de poro de 300 Å para el máximo rendimiento con biomoléculas
- Fase estacionaria con alta capacidad máxima
- Excepcional reproducibilidad, eficiencia y vida útil de las columnas
- Excelente para separaciones de LC/MS
Especificaciones
5 μm | |
300 Å | |
60°C | |
C18 | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
De 2 a 9 | |
100 m²/g | |
L1 | |
9% | |
Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.