Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BioBasic™ 18
Utilice este sílice de poro ancho de 300 A?non-ascii? para la separación de proteínas pequeñas a medianas y otras biomoléculas.
Marca: Thermo Scientific™ 72105-014001
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Separe péptidos de tamaño pequeño y mediano con las columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ 18.
- Tamaño de poro de 300 Å para el máximo rendimiento con biomoléculas
- Fase estacionaria con alta capacidad máxima
- Excepcional reproducibilidad, eficiencia y vida útil de las columnas
- Excelente para separaciones de LC/MS
Especificaciones
Cartucho protector, pack de 4 | |
Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 9 | |
100 m²/g | |
L1 | |
BioBasic | |
9% | |
Sí | |
Cartucho protector, pack de 4 |
4 mm | |
10 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
60°C | |
C18 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa | |
Bio-LC |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.