Learn More
Ansell™ Delantal de protección con mangas BioClean-C para quimioterapia BioClean™
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
X-Large
Descripción
- Costuras de unión ultrasónica con cinta protectora
- Cintas para atarlo en la parte trasera
- Cierre de cuello ajustable
- Material ligero y con bajo nivel de generación de pelusas CleanTough
- Material azul CleanTough BioClean-C y puños de poliéster al 100 %
- Testados conforme a la norma de permeación ASTM F739-12
- Sin silicona
- Fabricados en una planta con certificaciones ISO 9001:2015 y (UE) 2016/425 de módulo D
- Cumple el Reglamento sobre equipos de protección personal (UE) 2016/425 de la categoría 3
- Testados conforme a la norma EN ISO 13034:2005 + A1:2009: Ropa de protección contra productos químicos líquidos (tipo PB [6])
- Testados conforme a la norma EN 14325: Ropa de protección contra productos químicos
- Testados conforme a la norma de permeación ASTM F739-12
- Procesados en un entorno NEBB con certificado ISO Clase 4
- Testados conforme a las normas:EN 530, resistencia a la abrasión; EN 6530, resistencia a la penetración de líquidos; EN 13934-1, resistencia a la tracción; EN 9073-4, resistencia al desgarro trapezoidal; EN 863, resistencia a la punción; y EN 13935-2, resistencia a la costura
- Esterilizados de acuerdo con ISO 11137-1:2006
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | Pequeño |
Material | Poliéster |
Color | Azul |
Desechables | Sí |
Tipo de tapón | Cintas para atarlo en la parte trasera |
Esterilidad | Estéril |
Estilo de manguito | Elástico |
Resistencia | Test = Abrasion Resistance - Result = 10 to 100 cycles - Performance class (EN 14325) = 1; Test = Trapezoidal tear Resistance - Result MD 50.6 N - Performance class (EN 14325) = 3; Test = Trapezoidal tear Resistance - Result CD 32.3 N - Performance class (EN14325) = 2 |
Tipo de costura | Unido y sellado ultrasónicamente |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Nitritex Bioclean chemotherapy range
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
30Hours
6Minutes
45Seconds
45New Offer Ahorre hasta un 92%
Tres (3) años desde la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.
Título del producto
Ansell™ Delantal de protección con mangas BioClean-C para quimioterapia BioClean™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido