Descripción
- Costuras selladas con ultrasonidos cubiertas con cinta protectora
- Certificación ISO 9001:2008
- Esterilizado mediante radiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | Universal |
Tipo de producto | Cubremangas |
Material | Puños de poliéster material CleanTough™ |
Esterilidad | Estéril |
Tipo de costura | Costuras selladas con ultrasonidos cubiertas con cinta protectora |
Modelo | BCSC |
Para utilizar con (aplicación) | Protección química |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015 y (UE)2016/425. (UE) 2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, ASTM F739-12, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, ASTM F739-12, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Nitritex Bioclean chemotherapy range
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Nitritex™ Fundas estériles de protección química >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido