Learn More
Ansell BioClean™ Legacy BLA2 Latex Cleanroom Gloves
Click to view available options
Tamaño:
XL
Descripción
- Flexible
- Comfortable
- Easy double-donning
- Non-sterile
- Compatible with Class 10, ISO 4 environments
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Parte 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Categoría III |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
AQL | 0.65 |
Color | Natural |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.20 mm |
Latex Free | No |
Material | Látex |
Palm Thickness (English) | 6,6 mil |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Nitritex Bioclean glove range
Título del producto
Ansell BioClean™ Legacy BLA2 Latex Cleanroom Gloves >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido