Learn More
Ansell Guantes de sala limpia de látex BioClean Legion BLA3 Código de producto.: 13197786
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Ansell Guantes de sala limpia de látex BioClean Legion BLA3
BIOPHARMA
Código de producto. 13197786
Pequeño
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Código de producto. 13197786
Marca: Ansell BLA301S
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos guantes para sala limpia ofrecen comodidad y protección hasta el codo
  • AQL 1.5
  • 16 in. (40 cm) Ambidextrous
  • Elbow length for extra protection
  • Textured for improved grip
  • Powder free, beaded cuff
  • Less than 50 μg/gram
  • Latex provides flexibility and comfort
  • Processed to ensure ISO Class 5 Compatibility
  • Complies with the requirements of the Glove Standard EN 420:2003, the European Medical Gloves Standard EN 455 (Parts 1, 2 & 3) & EN 374-1, 2 & 3:2003
  • In accordance with ISO 2859
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Parte 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Categoría III
Cleanroom Class Clase 100/ISO 5
AQL 1,5
Color Natural
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 6,6 mil
Palm Thickness (Metric) 0,17 mm
En polvo sin polvo
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 7,8 mil
Grosor (métrico) 0.20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D
Modelo BLA301-S
Serie ™ Legión BioClean BLA3
Longitud (imperial) 16 in
Longitud (métrico) 40 cm
Mostrar más Mostrar menos
  • Nitritex Bioclean glove range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean glove range
    Certificados
    Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
    5 Resultados encontrados
    Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
    Número de lote25-0381 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha01/04/2025 Catalog NumberBLA301-S
    Número de lote25-0233 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha01/04/2025 Catalog NumberBLA301-S
    Número de lote24-3094 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha25/02/2025 Catalog NumberBLA301-S
    Número de lote24-0720 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/02/2025 Catalog NumberBLA301-S
    Número de lote24-0190 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/02/2025 Catalog NumberBLA301-S
    Título del producto
    Ansell Guantes de sala limpia de látex BioClean Legion BLA3 >