Learn More
Ansell BioClean™ MEA Non-Sterile Looped Facemask
Non-sterile looped facemask is manufactured from cleanroom compatible materials to reduce contamination into the controlled environment.
Brand: Ansell MEA210-0
785.70 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22919" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 6.75000kg
Description
- Filtración de alta eficacia bacteriana y de partículas
- Banda para la nariz maleable completamente cerrada
- Bordes sellados ultrasónicamente
- Fabricadas en una instalación con certificaciones ISO 9001:2015
- Procesados en un entorno de sala limpia NEBB con certificado ISO clase 4
- Toma de muestras e inspección de conformidad con ISO 2859-3:1994
- Probado según la norma ASTM F2101 para la eficacia de filtración bacteriana (BFE)
- Capa interior: Polipropileno/polietileno no tejido (higroscópico)
- Capa de filtro: Polipropileno Meltblown
- Capa exterior: Polipropileno/polietileno no tejido (hidrófobo)
- Fijaciones: Ojales de poliuretano sin látex (MEA 210-2 suministrado con fijador de plástico azul)
- Cinta para la nariz: Acero revestido de plástico
Specifications
Máscara facial | |
No estéril | |
0,3 μ 98,8 % (PFE), 3,0 μ 97 % (BFE) | |
210 mm | |
MEA 210-0 (a granel) | |
95 mm |
Blanco | |
Sí | |
Sí | |
MEA210-0 | |
Bulk Packaged |
Five (5) years from date of manufacture. Store in a dry, cool place (≤40°C) away from direct sunlight and fluorescent light.