Learn More
Nitritex™ Rotuladores para salas limpias estériles BioClean Permaflow™
Procesados para garantizar la compatibilidad con ISO clase 4 & y UE GMP grado A. Los rotuladores para salas limpias Nitritex™ BioClean Permaflow™ se envasan individualmente y están disponibles con tinta negra, azul o roja. También se encuentran disponibles variedades envasadas en dos bolsas.
Marca: Nitritex™ S-BPTB-RD1
Descripción
- Tinta de alta permanencia negra, azul o roja
- Permanentes y resistentes al agua
- Secado rápido
- No tóxico
- Etiquetado resistente al alcohol
- La tinta de sellado automático evita el secado
- Almacenar en un lugar fresco y seco alejado de la luz solar directa y de la luz fluorescente
- Fabricados en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2008
- Procesados en un entorno de sala limpia NEBB con certificado ISO clase 4
Especificaciones
Rojo | |
En bolsa | |
5,5 in | |
140mm |