Learn More
Ansell™ BioClean™ Pharma Covers
Ansell™ BioClean™ Pharma Covers with the latex-free elastic provide product protection from environmental impurities during storage, processing, and transportation.
Marca:  Ansell™ BPC-076
1122.98 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22919" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16237721
  • 1741.83€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 26-11-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Breathable microbial barrier
  • Lint-free, moisture and puncture resistant
  • IPA resistant coloured thread
  • Form fitted
  • Fast drying time
  • Easy to apply and remove
  • Autoclavable at 121 to 127°C
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
White
Polyethylene
Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment; Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and PPER 2016/425 Module D
76 cm
10 Covers/Inner Bag, 10 Inner Bags/Cs.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Three (3) years from date of manufacture. Store in a dry, cool place (≤40°C) away from direct sunlight and fluorescent light.