Learn More
Ansell™ BioClean™ Pharma Covers
Ansell™ BioClean™ Pharma Covers with the latex-free elastic provide product protection from environmental impurities during storage, processing, and transportation.
1442.14€ - 2809.31€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment; Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and PPER 2016/425 Module D |
Color | White |
Material | Polyethylene |
Cantidad | 10 Covers/Inner Bag, 10 Inner Bags/Cs. |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16227721
|
Ansell™
BPC-061 |
61 cm |
1442.14€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-03-2025 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16237721
|
Ansell™
BPC-076 |
76 cm |
1741.83€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16247721
|
Ansell™
BPC-091 |
91 cm |
2809.31€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Breathable microbial barrier
- Lint-free, moisture and puncture resistant
- IPA resistant coloured thread
- Form fitted
- Fast drying time
- Easy to apply and remove
- Autoclavable at 121 to 127°C
Especificaciones
Autoclavable | |
White | |
10 Covers/Inner Bag, 10 Inner Bags/Cs. |
Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment; Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and PPER 2016/425 Module D | |
Polyethylene |
Three (3) years from date of manufacture. Store in a dry, cool place (≤40°C) away from direct sunlight and fluorescent light.