Learn More
Ansell™ Cubrezapatos BESD para salas limpias BioClean ™ Safestep ESD
Click to view available options
Tamaño: 16 pulg
Descripción
- La cinta conductora sin marcas proporciona excelentes propiedades disipativas
- Antideslizantes
- Revestimiento de elastómero para una mayor durabilidad
- Bajos niveles de desprendimiento de partículas
- 100 unidades por cada bolsa de PE interior sellada; una bolsa de interior por bolsa de PE exterior; cuatro bolsas exteriores por envase de cartón revestido (400 unidades)
- Al colocar cubrezapatos BESD, asegúrese de que la cinta negra suelta está situada en la parte trasera/talón del pie y es está bien metido en el interior de los calcetines de los usuarios, asegurándose de que la cinta está en contacto directo con la piel
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | 16 pulg |
Material | Zapato: Polipropileno impregnado de elastómero. Cinta: Hilados de filamentos de poliéster (96 %) con hilo conductor de filamentos de carbono de nailon (4 %) |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Esterilidad | No estéril |
Estructura | Zapato: Polipropileno hilado con revestimiento de elastómero patentado; cinta: Hilados de filamentos de poliéster (96 %) con hilo conductor de filamentos de carbono de nailon (4 %) |
Certificaciones/conformidad | Fabricadas en una instalación que posee la certificación ISO 9001:2015; procesadas en un entorno limpio NEBB con certificado ISO de clase 5 |
Longitud (métrico) | 406 mm (±5 mm) |
Altura (métrico) | 170 mm (±5 mm) |
Tipo de producto | Cubrezapatos |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorre hasta un 92%
Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.
Título del producto
Ansell™ Cubrezapatos BESD para salas limpias BioClean ™ Safestep ESD >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido