Learn More
Corning™ BioCoat™ de 96 pocillos, tratamiento con poli-D con lisina, microplaca de fondo plano Código de producto.: 10431701
Corning™ BioCoat™ de 96 pocillos, tratamiento con poli-D con lisina, microplaca de fondo plano
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10431701
5/caja
Click to view available options
Envase:
20/paq., 80/caja
5/caja
50/caja
Código de producto. 10431701
Marca: Corning™ 354461
Color: transparente; Esterilidad: estéril; Tapa: con tapa
La poli-D-lisina (PDL) y la poli-L-lisina (PLL) son compuestos sintéticos que mejoran la adhesión celular y la absorción de proteínas mediante la alteración de las cargas superficiales en el sustrato de cultivo. Además de promover la adhesión celular, los tratamientos de superficie de poli-lisina aceleran el crecimiento de la neurita y mejoran la supervivencia de muchas células primarias del sistema nervioso central (SNC) en el cultivo. Como la PDL y la PLL son moléculas sintéticas, no estimulan la actividad biológica en las células cultivadas en ellas y no introducen impurezas transportadas por polímeros naturales.
Aplicaciones:
  • Fijación y dispersión de distintos tipos de células
  • Diferenciación celular y crecimiento neurita.
  • Fijación de líneas celulares transfectadas fastidiosas.
  • Apoyar la supervivencia de las neuronas primarias en el cultivo.
  • Cultivo de suero libre o reducido
Fuente
  • PDL, sintética (MW 75-150 kD)
  • PLL, sintético (MW 30-70 kD)
Control de calidad
  • Se ha probado para determinar la capacidad de promover una fijación firme de las células RCG.
  • Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
Almacenamiento
  • 4 °C a 30 °C en condiciones secas.
  • Ventajas de Greener Choice
    • Las ventajas medioambientales incluyen:
      • Energía renovable
      • Certificaciones y sellos de garantía
      • Certificación Energy Star
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad ANSI, SBS
    Formato Estándar
    Tapa Con tapa
    Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C
    matriz, red, conjunto 8 x 12
    Envase 5/caja
    Color Transparente
    Material Poliestireno
    N.° de pocillos 96
    Esterilidad Estéril
    Tratamiento de superficie Poli-D-lisina/laminina
    Forma del pocillo Redondo
    Para utilizar con (aplicación) Acoplamiento y propagación de diversos tipos celulares, diferenciación celular y crecimiento de neuritos, fijación de líneas celulares transfectadas exigentes, apoyo de la supervivencia de las neuronas primarias en cultivo, cultivos con poco suero o sin él
    N.º por caja 5/caja
    N.° por paquete 5/Paq.
    Cantidad 5/caja
    Fuente Poli-D-lisina
    Color de pocillo Transparente
    Mostrar más Mostrar menos
    Certificados
    Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
    5 Resultados encontrados
    Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
    Número de lote00625012 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha26/03/2025 Catalog Number354461
    Número de lote25324041 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha17/12/2024 Catalog Number354461
    Número de lote21124010 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha07/10/2024 Catalog Number354461
    Número de lote14124012 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha27/07/2024 Catalog Number354461
    Número de lote34223013 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha15/05/2024 Catalog Number354461
    Título del producto
    Corning™ BioCoat™ de 96 pocillos, tratamiento con poli-D con lisina, microplaca de fondo plano >