Learn More
Sartorius Pipeteador mecánico monocanal Biohit™ Proline™
Combina asequibilidad con fiabilidad y precisión. La pipeta mecánica monocanal Sartorius™ Biohit™ Proline™ es una herramienta de manipulación de líquidos ajustable y diseñada ergonómicamente. Es la pipeta mecánica más asequible de Sartorius. Disponible en volúmenes de 1.000 y 5.000 μl.
Marca:  Sartorius 720060
264.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10399381
  • 416.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
La primera familia de pipetas mecánicas de la línea Biohit™, Proline™ sigue en uso en muchos laboratorios de todo el mundo, lo que demuestra su diseño atemporal, práctico y fiable. Es ideal para universidades y colegios o cualquier laboratorio que busque una herramienta de pipeteo rentable.
  • Muy preciso y exacto, por lo que es adecuado para uso de profesionales y estudiantes por igual
  • Unidad ligera con soporte ergonómico para los dedos
    • No es necesario apretar la pipeta, lo que reduce el riesgo de RSI
  • Ajuste de volumen ajustable y fácil de usar con detención de clic y visualización de volumen clara
  • La calibración 'hágalo usted mismo' permite la recalibración de diferentes líquidos
  • Filtros Safe-Cone disponibles para pipeteo sin contaminación
  • Cono de punta fabricado de material duradero que es muy químicamente resistente
  • Compatible con puntas Optifit y SafetySpace™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
0,6 %, 0,7 %, 2 %
Punta Optifit para 1000 μl, punta con filtro SafetySpace™
Pipeteo con riesgo minimizado de contaminación
Pipeta mecánica
Ergonómico
Filtro de cono seguro
2 años
CE, ISO9001
Autoclavable
1
De 100 to 1000 μl
Pipeteo con riesgo minimizado de contaminación
5,0 μl
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius Pipeteador mecánico monocanal Biohit™ Proline™ > Volumen ajustable; intervalo de volumen: 100-1000 μl