Learn More
Thermo Scientific™ BIOS 16 and A Bioprocessing Centrifuges with Innovative GreenCool Technology
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific BIOS 16 and A Bioprocessing Centrifuges combine high capacity with innovative GreenCool Technology, helping ensure flexible, high-throughput bioprocessing while reducing environmental impact. Offering up to 16 L capacity per run with a wide range of bottles and bioprocess container.
Marca:  Thermo Scientific™ 75008614
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30286539
  • 67517.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
8 x 2000 mL
BIOS 16 Heavy Duty Large Capacity
Sorvall
8,500 x g
5,400 rpm
200/240 V
CFC free
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ BIOS 16 and A Bioprocessing Centrifuges with Innovative GreenCool Technology > Capacity Bioprocessing Centrifuge, Heavy Duty, Large, BIOS 16, Innovative GreenCool Technology, 200-240V 50/60Hz