Learn More
Sartorius™ Monitor Biosart™
Unidades de filtración microbiológicas y analíticas de rendimiento superior
Marca: Sartorius™ 16403-47-06----K
182.79 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24287" para aplicar la oferta.
Descripción
El sistema permite al usuario seleccionar el equipo y los consumibles óptimos para sus necesidades en materia de garantía de calidad. En el centro del sistema se encuentra un colector de acero inoxidable diseñado para alojar todo tipo de soportes de filtros y embudos. Nota importante: los filtros grises se vuelven negros al humedecerse. Sistema de bifurcación múltiple para recuento rutinario de colonias o partículas.
Especificaciones
Gris/blanco | |
48Pack. | |
4 bolsas de 12 | |
Monitor |
Estéril | |
48Pack. | |
48Pack. |
Seguridad y manipulación
- X48BIOSART 100 47MM NOIR 0,45µ QUA
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31