Learn More
Agilent BioTek BioSpa 8 Automated Incubator
The BioTek BioSpa live cell analysis system offers unique benefits for a wide variety of live cell imaging applications in up to 8 microplates or other labware. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
en la oferta
Especificaciones
Operating Temperature Range (Metric) | Ambiente hasta 45 °C |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Con marcado CE y TUV, cumple con RoHS |
Fondo (imperial) | 20,1 in |
Fondo (métrico) | 51 cm |
Altura (imperial) | 18,9 in |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17237909
![]() |
Agilent BioTek
BIOSPA-SN |
8-plate capacity; Incubation to 45°C; BioSpa software; One alignment kit |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17247909
![]() |
Agilent BioTek
BIOSPAG-SN |
8-plate capacity; Incubation to 45°C; CO2/O2 control and monitoring; Water pan and humidity monitoring; BioSpa software; One alignment kit |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The BioTek BioSpa live cell analysis system offers unique benefits for a wide variety of live cell imaging applications in up to 8 microplates or other labware. With 5 imaging modes, the system enables a wide range of microscopy applications
Capture detailed cellular images, get cell-level analyses for migration and wound healing assays, 3D spheroid formation, and many other kinetic applications. Built-in scheduling, environmental monitoring, and available liquid handling for walk away automation. Multiple users can run simultaneous processes for maximum efficiency in the lab.
Garantía
1 años
Especificaciones
Ambiente hasta 45 °C | |
20,1 in | |
18,9 in | |
del 80 al 95% | |
69 cm |
Con marcado CE y TUV, cumple con RoHS | |
51 cm | |
48 cm | |
27,2 in | |
Incubadora automatizada |