Learn More
Agilent BioTek BioStack Automated Microplate Stackers
BioTek BioStack microplate stacker is a compact and versatile microplate stacker, compatible with Agilent BioTek washers, dispensers, plate readers, and imaging systems.
Marca: Agilent BioTek BSTCK4-SN
Includes: Un kit de integración de instrumentos, cable de comunicación, manual del operador, pedestal de microplacas para carga y descarga de pilas de almacenamiento, kit de mantenimiento.
Descripción
Ofrecen alta velocidad de intercambio de placas para aumentar el rendimiento y mejorar la productividad, para flujos de trabajo con y sin tapas de placas.
- Tiempo de intercambio de placas: < 10 segundos
- Gama de formatos que incluyen 24, 48, 96, 384 y 1536 pocillos
- 10, 30 o 50 microplacas de altura estándar por pila intercambiable
- Pinzas giratorias para una integración ergonómica y compacta
- Capacidad de reapilamiento
- Control directo a través de la interfaz de la lavadora y el dispensador o a través del software para PC LHC o Gen5
- Su formato pequeño ahorra un valioso espacio sobre la mesa.
- Automatización a distancia
- Escáner de códigos de barras opcional
- Disponible con 10, 30 o 50 pilas de almacenamiento de microplacas, todas extraíbles e intercambiables para adaptarse a las necesidades individuales de producción
BioStack4
- La altura máxima de las placas de 24 y 48 pocillos es de 22 mm
- Con destapado y retapado de microplacas de hasta 22 mm de altura
- La velocidad de procesamiento (tiempo de intercambio de planchas) es de <20 segundos (con destapado) y de <12 segundos (sin tapas)
Certifications
Marca CE y ETL.
Especificaciones
50/60Hz | |
18 to 40°C | |
22 in. | |
Hasta 30 placas | |
Un kit de integración de instrumentos, cable de comunicación, manual del operador, pedestal de microplacas para carga y descarga de pilas de almacenamiento, kit de mantenimiento | |
LHC v 2.12 for liquid handling instruments (optional); Gen5 2.01 for readers | |
11.3 kg | |
21,08cm |
100-240 VCA | |
CE, ETL | |
56 cm | |
10 to 85% | |
Microplaca de 96, 384 y 1536 pocillos | |
<25 lb. | |
8.3 in. | |
Apilador de microplacas |