Learn More
Agilent BioTek BioStack Automated Microplate Stackers
BioTek BioStack microplate stacker is a compact and versatile microplate stacker, compatible with Agilent BioTek washers, dispensers, plate readers, and imaging systems.
en la oferta
Especificaciones
Operating Temperature Range (Metric) | 18 to 40°C |
---|---|
Hertz | 50/60Hz |
Tensión | 100-240 VCA |
Certificaciones/conformidad | CE, ETL |
Humedad | 10 to 85% |
Includes: One instrument integration kit, communication cable, operator manual, microplate pedestal for storage stack loading and unloading, maintenance kit.
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Tipos de placas | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Tipos de placas | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17257909
![]() |
Agilent BioTek
BSTCK2WR-SN |
Apilador de microplacas | Microplaca de 96, 384 y 1536 pocillos | Hasta 30 o 50 placas |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17277909
![]() |
Agilent BioTek
BSTCK4-SN |
Apilador de microplacas | Microplaca de 96, 384 y 1536 pocillos | Hasta 30 placas |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17267909
![]() |
Agilent BioTek
BSTCK3WR-SN |
BioStack 3 Microplate Stacker | ANSI/SBS Standard and low profile 96-, 384- and 1536-well plates, Maximum plate height 14.6 mm | 10-, 30- and 50-plate stacks are removable and interchangeable; 96-/384-well plates: Up to 50 plates; 1536-well plates: Up to 75 plates |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17287909
![]() |
Agilent BioTek
BSTCKN2-SN |
BioStack con kit de integración para BioStack NEO | ANSI/SBS Standard and low profile 96-, 384- and 1536-well plates, Maximum plate height 14.6 mm | 10-, 30- and 50-plate stacks are removable and interchangeable; 96-/384-well plates: Up to 50 plates; 1536-well plates: Up to 75 plates |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
BioTek BioStack microplate stacker is a compact and versatile microplate stacker, compatible with Agilent BioTek washers, dispensers, plate readers, and imaging systems. The rapid plate exchange speeds deliver increased throughput and enhanced efficiency and greater productivity
BioStack can accommodate assay workflows for 24- to 1536-well plates. Microscope slides can be stacked for imaging using BioTek's custom slide holders. The BioTek BioStack 4 is a delidding microplate stacker, automating the handling of lidded microplates for sensitive cell-based assays, for complete walkaway automation.
Certifications
Marca CE y ETL.
Especificaciones
18 to 40°C | |
100-240 VCA | |
10 to 85% | |
LHC v 2.12 for liquid handling instruments (optional); Gen5 2.01 for readers | |
11.3 kg |
50/60Hz | |
CE, ETL | |
Un kit de integración de instrumentos, cable de comunicación, manual del operador, pedestal de microplacas para carga y descarga de pilas de almacenamiento, kit de mantenimiento | |
<25 lb. |