Learn More
Bis[di-terc-butil(4-dimetilaminofenil)fosfina]dicloropaladio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
151.76€ - 524.61€
CAS | 887919-35-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C32H56Cl2N2P2Pd |
Peso molecular (g/mol) | 708.08 |
Número MDL | MFCD09265123 |
Clave InChI | DWOZNANUEDYIOF-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine dichloropalladium ii, pd amphos cl2, pdcl2 amphos 2, a-taphos 2pdcl2, dichlorobis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium ii, alpha-taphos 2pdcl2, bis 4-di-tert-butylphosphino-n,n-dimethylbenzenamine palladium dichlorideMostrar más |
PubChem CID | 11714597 |
Nombre IUPAC | 4-diterc-butilfosfanil-N,N-dimetilanilina; dicloropaladio |
SMILES | Cl[Pd]Cl.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12675117
|
Thermo Scientific Acros
447890010 |
1 g | Frasco de vidrio |
151.76€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12685117
|
Thermo Scientific Acros
447890050 |
5 g | Frasco de vidrio |
524.61€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
887919-35-9 | |
708.08 | |
DWOZNANUEDYIOF-UHFFFAOYSA-L | |
11714597 | |
Cl[Pd]Cl.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)CMostrar más |
C32H56Cl2N2P2Pd | |
MFCD09265123 | |
bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine dichloropalladium ii, pd amphos cl2, pdcl2 amphos 2, a-taphos 2pdcl2, dichlorobis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium ii, alpha-taphos 2pdcl2, bis 4-di-tert-butylphosphino-n,n-dimethylbenzenamine palladium dichlorideMostrar más | |
4-diterc-butilfosfanil-N,N-dimetilanilina; dicloropaladio |
Especificaciones
Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium | |
94% min. (HPLC) | |
MFCD09265123 | |
DWOZNANUEDYIOF-UHFFFAOYSA-L | |
4-diterc-butilfosfanil-N,N-dimetilanilina; dicloropaladio | |
11714597 | |
95% |
887919-35-9 | |
C32H56Cl2N2P2Pd | |
bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine dichloropalladium ii, pd amphos cl2, pdcl2 amphos 2, a-taphos 2pdcl2, dichlorobis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium ii, alpha-taphos 2pdcl2, bis 4-di-tert-butylphosphino-n,n-dimethylbenzenamine palladium dichloride | |
Cl[Pd]Cl.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C | |
708.08 | |
708.07 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- Bis¢di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine!dichloropalladium
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2