Learn More
Bis(tri-terc-butilfosfina)paladio(0), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
57.29€ - 306.53€
CAS | 53199-31-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C24H54P2Pd |
Peso molecular (g/mol) | 511.06 |
Número MDL | MFCD03094580 |
Clave InChI | MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0 |
PubChem CID | 2734558 |
SMILES | [Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10628922
|
Thermo Scientific Acros
363501000 |
100 mg | Frasco de vidrio |
57.29€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10073373
|
Thermo Scientific Acros
363500010 |
1 g | Frasco de vidrio |
306.53€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
53199-31-8 | |
511.06 | |
MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N | |
2734558 |
C24H54P2Pd | |
MFCD03094580 | |
bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0 | |
[Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C |
Especificaciones
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) | |
258.0°C to 272.0°C | |
Auténtico | |
C24H54P2Pd | |
bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0 | |
MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N | |
paladio; triterc-butilfosfano | |
2734558 | |
98% |
53199-31-8 | |
Marrón anaranjado a blanco | |
97.5% min. (ex Pd) | |
MFCD03094580 | |
Solubility in water: insoluble | |
[Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C | |
511.06 | |
511.05 | |
Crystals |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2