Learn More
Bis(tri-terc-butilfosfina)paladio(0), 20,9 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15442047
Bis(tri-terc-butilfosfina)paladio(0), 20,9 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442047
1 g
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Código de producto. 15442047
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044845.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Reacciones de acoplamiento y acoplamientos de Heck.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado en atmósfera inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53199-31-8
Fórmula molecular C24H54P2Pd
Peso molecular (g/mol) 511.06
Número MDL MFCD03094580
Clave InChI MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 2734558
Nombre IUPAC paladio; triterc-butilfosfano
SMILES [Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis (tri-tert-butylphosphine)palladium (0)
Punto de fusión 258°C to 272°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in toluene benzene,slight soluble in chloroform and acetone. Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.06
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 20.9%
Forma física Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10237547 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog Number044845.03,044845.01
Número de lote10247723 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/08/2023 Catalog Number044845.03,044845.01
Número de lote10237547 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2022 Catalog Number044845.03,044845.01
Número de lote10240061 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number
Número de loteK09W051 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number044845.03,044845.01
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Bis(tri-terc-butilfosfina)paladio(0), 20,9 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals >