Learn More
Swann-Morton™ Eliminador BladeFLASK, no estéril
Proporciona una forma más segura de retirar y contener hojas de escalpelo usadas.
Marca: Swann-Morton™ QFYUKSM
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Extrae y contiene hojas de escalpelo de forma segura.
- Este extractor de hojas de escalpelo de una sola mano que se usa en todo el mundo evita las lesiones peligrosas causadas comúnmente por la extracción de hojas con los dedos, tenazas o re-revestimientos.
- Garantiza una seguridad óptima basada en la velocidad y la comodidad del usuario final, la sencillez ergonómica y los principios de seguridad pasiva, automática y con una sola mano.
- Permite el uso de asas de escalpelo de metal preferidas.
- Montado en pared o en sobremesa.
- Mejora la atención al paciente y la seguridad del personal.
- Recipiente con objetos punzantes a prueba de punción que, cuando está lleno, puede desecharse de forma segura sin ninguna otra exposición a los objetos punzantes.
- Cerrado automático para evitar el exceso de llenado.
- Contador integrado con un mecanismo de cierre que se activa automáticamente después de retirar 100 hojas.
- No hay peligro de sobrellenado.
- Mejora la seguridad del paciente, permitiendo a los médicos utilizar escalpelos de acero de precisión ergonómica.
- Mejora la seguridad del personal, al garantizar que la hoja de escalpelo usada se retira con una técnica de una sola mano segura y, a continuación, se contiene de forma segura hasta su eliminación final.
Especificaciones
1 unidad | |
Retirada de la hoja de escalpelo | |
ABS |
Título del producto
Swann-Morton™ Eliminador BladeFLASK, no estéril > Material: ABS
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido