Learn More
Brand™ Matraces aforados Blaubrand™ de vidrio de borosilicato clase A
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. El matraz aforado trapezoidal con tapón de polipropileno BRAND™ Blaubrand™ evita caídas y proporciona estabilidad con una superficie plana.
45.75€ - 75.75€
Especificaciones
Calibración | Calibrado «para contener» |
---|---|
Material del cierre | Polipropileno |
Color | Transparente |
Material | Vidrio de borosilicato |
N.º por caja | 2 unidad |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Límite de error | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Límite de error | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11798138
|
Brand™
36401 |
1 ml | 7/16 | ±0,025 ml |
67.15€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11864000
|
Brand™
36402 |
2 mL | 7/16 | ±0,025 ml |
75.75€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
10169850
|
Brand™
36403 |
5 ml | 7/16 | ±0,025 ml |
45.75€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11874160
|
Brand™
36406 |
20 ml | 10/19 | ±0,04 ml |
51.25€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11854170
|
Brand™
36407 |
25 ml | 10/19 | ±0,04 ml |
51.25€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11878341
|
Brand™
36408 |
50 ml | 12/21 | ±0,06 ml |
51.25€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11613199
|
Brand™
36404 |
10 ml | 10/19 | ±0,04 ml |
46.85€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato.
- Cumple con las normas DIN EN ISO 1042.
- Calibrado para contener (TC, In)
- Incluye certificado y número de lote.
- Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud.
- La superficie plana evita que se vuelque y mejora la estabilidad.
- Incluye tapón de polipropileno.
Especificaciones
Calibrado «para contener» | |
Transparente | |
2 unidad | |
A |
Polipropileno | |
Vidrio de borosilicato | |
Sí | |
Trapezoidal |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Brand™ Matraces aforados Blaubrand™ de vidrio de borosilicato clase A