Learn More
BRAND™ Matraz aforado USP de clase A de vidrio de borosilicato Blaubrand™
Fabricado con vidrio de borosilicato de clase A y cumple con las normas DIN EN ISO 1042. El matraz aforado USP de clase A de vidrio de borosilicato BRAND™ Blaubrand™ incluye tapón de polipropileno y certificado de lote de la USP. El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen.
40.90€ - 86.84€
Especificaciones
Calibración | Calibrado «para contener» |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042, certificado de lotes de la USP, certificado individual de la USP previa solicitud |
Material del cierre | Polipropileno |
Color | Transparente |
Material | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11814180
|
BRAND™
36938 |
5 ml | 10/19 |
42.59€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10113352
|
BRAND™
36948 |
50 ml | 12/21 |
55.60€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15527841
|
BRAND™
36945 |
20 ml | 10/19 |
40.90€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11824180
|
BRAND™
36943 |
10 ml | 10/19 |
43.58€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10163542
|
BRAND™
36947 |
25 ml | 10/19 |
44.90€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10778904
|
BRAND™
36949 |
100 mL | 14/23 |
50.24€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10663543
|
BRAND™
36950 |
200 ml | 14/23 |
58.24€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10081382
|
BRAND™
36951 |
250 ml | 14/23 |
67.70€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10346522
|
BRAND™
36952 |
500 ml | 19/26 |
73.32€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10356522
|
BRAND™
36953 |
1000 ml | 24/29 |
70.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10521623
|
BRAND™
36954 |
2000 ml | 29/32 |
86.84€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato de clase A.
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
- Tapón de polipropileno incluido.
- El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen.
- Calibrado «para contener» (TC, in)
- Certificado de lote de USP incluido. Certificado individual de USP disponible bajo solicitud.
Especificaciones
Calibrado «para contener» | |
Polipropileno | |
Vidrio de borosilicato |
DIN EN ISO 1042, certificado de lotes de la USP, certificado individual de la USP previa solicitud | |
Transparente | |
A |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BRAND™ Matraz aforado USP de clase A de vidrio de borosilicato Blaubrand™