Learn More
BRAND™ Bureta automática BLAUBRAND™
Bureta automática BLAUBRAND™ equipada con una llave de paso i, llave de paso lateral y llave de PTFE.
Marca: BRAND™ 22761
318.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Calibradas para administrar (TD, Ex)
- Tiras Schellbach
- Llave de paso intermedia para recircular el líquido residual
- Se suministra con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante
Especificaciones
10 ml | |
Tira Schellbach azul | |
12 meses |
0,02 ml | |
llave de paso i, llave de paso lateral y llave de PTFE | |
Bureta |
Título del producto
BRAND™ Bureta automática BLAUBRAND™ > Capacidad: 10 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido