Learn More
BRAND™ Bureta automática BLAUBRAND™
Bureta automática BLAUBRAND™ equipada con una llave de paso i, llave de paso lateral y llave de PTFE.
339.00€ - 349.00€
Especificaciones
Incluye | Tira Schellbach azul |
---|---|
Llaves de paso | llave de paso i, llave de paso lateral y llave de PTFE |
Garantía | 12 meses |
Tipo | Bureta |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10428952
|
BRAND™
22761 |
10 ml |
339.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10359951
|
BRAND™
22762 |
25 ml |
349.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Calibrados para administrar (TD, Ex)
- Tira Schellbach
- Llave de paso intermedia para recircular el líquido residual
- Se suministra con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante
Especificaciones
Tira Schellbach azul | |
llave de paso i, llave de paso lateral y llave de PTFE | |
12 meses | |
Bureta |