Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Class A Borosilicate Glass Volumetric Flasks with Glass Stopper, with Certificate
Constructed of Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. DE-M marking on neck provides quick and accurate volume check. Delivered with individual conformity certificate.
54.75€ - 181.00€
Especificaciones
Calibración | Calibrado «para contener» |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
Material del cierre | Vidrio |
Color | Transparente |
Descripción | Marcado DE-M |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15805552
|
BRAND™
937294 |
25 ml |
54.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15885542
|
BRAND™
937289 |
100 ml |
56.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15875542
|
BRAND™
937266 |
5 l |
181.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Class A Volumetric Flask
- Constructed of Borosilicate Glass
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards
- Calibrated to contain (TC, In)
- Narrow neck and wide neck options available in a variety of sizes
- DE-M marking provides quick and accurate volume check
- Glass stopper included
- Delivered with individual conformity certificate
Especificaciones
Calibrado «para contener» | |
Vidrio | |
Marcado DE-M | |
Sí |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
A |