Learn More
BRAND™ Tubos de microcentrífuga sin tapones de rosca
Fabricados con polipropileno y cumplen con los estándares DIN EN 285. Los tubos de microcentrífuga sin tapones de rosca BRAND™ están graduados con un área de escritura esmerilada que permite la identificación de las muestras y otras anotaciones. Hay disponibles tapones de rosca e insertos de tapón de colores para su compra por separado.
Marca: BRAND™ 780733
111.15 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricados con polipropileno y cumplen con los estándares DIN EN 285.
- Graduados.
- El área de escritura esmerilada proporciona un espacio para la identificación de las muestras y otras anotaciones.
- Intervalos de funcionamiento: De – 196 °C a 121 °C.
- Esterilizables en autoclave a 121 °C (2 bar)
- Hay disponibles tapones de rosca e insertos de tapón de colores para su compra por separado.
Especificaciones
DIN EN 285 | |
2 ml | |
Autoestables y con fondo cónico | |
De – 196C a 121 °C | |
Sí |
Sí | |
Polipropileno | |
1000/paq. | |
No estéril |
Título del producto
BRAND™ Tubos de microcentrífuga sin tapones de rosca > Capacidad: 2 ml; fondo: Autoestable
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido