Learn More
BRAND™ Tubos de microcentrífuga sin tapones de rosca
Fabricados con polipropileno y cumplen con los estándares DIN EN 285. Los tubos de microcentrífuga sin tapones de rosca BRAND™ están graduados con un área de escritura esmerilada que permite la identificación de las muestras y otras anotaciones. Hay disponibles tapones de rosca e insertos de tapón de colores para su compra por separado.
146.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN 285
Esterilizables en autoclave
Material Polipropileno
Intervalo de temperatura (métrico) De – 196C a 121 °C
Esterilidad No estéril
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Formato Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Formato Precio Cantidad y disponibilidad  
10529701
Ver documentos
BRAND™
780730
0,5 ml Autoestables y con fondo cónico
146.00€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10461013
Ver documentos
BRAND™
780732
1,5 ml Fondo cónico
146.00€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10304281
Ver documentos
BRAND™
780731
1,5 ml Autoestables y con fondo cónico
146.00€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10354371
Ver documentos
BRAND™
780734
2 ml Fondo cónico
146.00€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10539891
Ver documentos
BRAND™
780733
2 ml Autoestables y con fondo cónico
146.00€
paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con polipropileno y cumplen con los estándares DIN EN 285.
  • Graduados.
  • El área de escritura esmerilada proporciona un espacio para la identificación de las muestras y otras anotaciones.
  • Intervalos de funcionamiento: De – 196 °C a 121 °C.
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C (2 bar)
  • Hay disponibles tapones de rosca e insertos de tapón de colores para su compra por separado.
Especificaciones
Especificaciones
DIN EN 285
Polipropileno
No estéril
De – 196C a 121 °C
Documentos
Product Certifications
Título del producto
BRAND™ Tubos de microcentrífuga sin tapones de rosca