Learn More
BRAND™ Tubos de microcentrífuga sin tapones de rosca
Fabricados con polipropileno y cumplen con los estándares DIN EN 285. Los tubos de microcentrífuga sin tapones de rosca BRAND™ están graduados con un área de escritura esmerilada que permite la identificación de las muestras y otras anotaciones. Hay disponibles tapones de rosca e insertos de tapón de colores para su compra por separado.
Marca: BRAND™ 780732
111.15 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricados con polipropileno y cumplen con los estándares DIN EN 285.
- Graduados.
- El área de escritura esmerilada proporciona un espacio para la identificación de las muestras y otras anotaciones.
- Intervalos de funcionamiento: De – 196 °C a 121 °C.
- Esterilizables en autoclave a 121 °C (2 bar)
- Hay disponibles tapones de rosca e insertos de tapón de colores para su compra por separado.
Especificaciones
DIN EN 285 | |
1,5 ml | |
Fondo cónico | |
1000 | |
No estéril | |
13 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
44 mm | |
De – 196C a 121 °C | |
20.000 G |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
415326744 | Certificado de análisis | 13/05/2024 | 780732 |