Learn More
BRAND™ Cámaras de recuento Blaubrand™ Neubauer
Subdivididas en 9 cuadrados grandes de 1 mm2 cada uno. Cámaras de recuento BRAND™ Blaubrand™ Neubauer con 4 cuadrados en esquina marcados con 'L' para leucocitos y 5 cuadrados de grupo en el cuadrado central grande para trombocitos y eritrocitos. El área de recuento de cada cuadrado de grupo está delimitada por el exterior con una línea de límite triple. Rayado doble. Disponibles con o sin clips de resorte.
Marca: BRAND™ 718620
91.44 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
Descripción
- Rayado doble
- Con o sin abrazaderas de resorte
- 9 cuadrados grandes de 1 mm2 cada uno.
- Los cuatro cuadrados de esquina grande marcados con "L" para el recuento de leucocitos se subdividen en 16 cuadrados con lados de 0,25 mm.
- El gran cuadrado central se subdivide en 16 cuadrados con lados de 0,25 mm.
- Cada cuadrado de grupo consta de 16 minicuadrados con lados de 0,05 mm, cada uno con un área de 0,0025 mm2.
- Los 5 cuadrados de grupo en el gran cuadrado central se utilizan para el recuento de trombocitos y eritrocitos.
- El área de recuento de cada cuadrado de grupo está limitada por la parte externa con las líneas de límite triples.
- Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE
Especificaciones
Dispositivo de recuento | |
0,1mm | |
Recuento de leucocitos, eritrocitos y trombocitos |
1Cada una | |
Directiva IVD 98/79 CE | |
Con pinzas de resorte |