Learn More
BRAND™ Cámaras de recuento Blaubrand™ Neubauer
Subdivididas en 9 cuadrados grandes de 1 mm2 cada uno. Cámaras de recuento BRAND™ Blaubrand™ Neubauer con 4 cuadrados en esquina marcados con 'L' para leucocitos y 5 cuadrados de grupo en el cuadrado central grande para trombocitos y eritrocitos. El área de recuento de cada cuadrado de grupo está delimitada por el exterior con una línea de límite triple. Rayado doble. Disponibles con o sin clips de resorte.
93.50€ - 137.00€
Especificaciones
Tipo de producto Dispositivo de recuento
Cantidad 1Each
Fondo (métrico) 0,1mm
Para utilizar con (aplicación) Recuento de leucocitos, eritrocitos y trombocitos
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
10360141
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
718605
Sin abrazaderas de resorte
93.50€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10450751
Ver documentos
BRAND™
718620
Con pinzas de resorte
137.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Doble rayado
  • Con o sin clips de resorte
  • 9 cuadrados grandes de 1 mm2 cada uno.
  • Los cuatro cuadrados grandes en las esquinas marcados como «L» para el recuento de leucocitos están a su vez divididos en 16 cuadrados con lados de 0.25 mm.
  • El cuadrado central grande se subdivide en 16 cuadrados con lados de 0.25 mm.""
  • Cada cuadrado de grupo consta de 16 minicuadros con lados de 0.05 mm, cada uno con un área de 0.0025 mm2.
  • Los 5 cuadros de grupos del cuadrado central grande se utilizan para el recuento de plaquetas y eritrocitos.
  • El área de recuento de cada cuadro de grupo está limitado por la línea exterior de las líneas de límite triples.
  • Marcado CE de acuerdo con la Directiva IVD 98/79 CE.
Especificaciones
Especificaciones
Dispositivo de recuento
1Each
0,1mm
Recuento de leucocitos, eritrocitos y trombocitos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
BRAND™ Cámaras de recuento Blaubrand™ Neubauer