Learn More
Thermo Scientific™ Caseína con bloqueo en PBS
Bloquee las membranas, placas y otras muestras con estas soluciones de caseína purificada en TBS listas para su uso con Western blot, ELISA y otros métodos de detección.
Marca: Thermo Scientific™ 37583
36.74 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Los tampones bloqueantes de caseína Thermo Scientific™ son soluciones de PBS listas para su uso de proteína caseína purificada para los pasos de bloqueo en los métodos Western blot, ELISA, inmunohistoquímica y detección ácidos nucleicos.
Las características de la caseína del bloqueador incluyen:• Caseína purificada: el tampón de bloqueo de una sola proteína ofrece menos posibilidades de reacción cruzada con componentes del ensayo que las soluciones con suero o leche
• Fácil de usar: la solución de caseína al 1 % está lista para su uso; se puede diluir adicionalmente si es necesario
• Segura: formulación estable y sin timerosal
Especificaciones
Caseína Blocker en TBS; 100 ml | |
100 mL | |
Western Blot, ELISA | |
1X | |
Proteína purificada única |
Caseína bloqueante | |
Líquido | |
Blocker™ | |
TBS | |
Almacenar a 4 °C. |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZH392021 | Certificado de análisis | 31/08/2024 | 37583 |
ZA379226 | Certificado de análisis | 25/01/2024 | 37583 |
YE360651 | Certificado de análisis | 23/05/2023 | 37583 |
XJ353525 | Certificado de análisis | 15/10/2022 | 37583 |
XD340857 | Certificado de análisis | 19/04/2022 | 37583 |