Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de pH BlueLine
Este electrodo combinado de pH proporciona una medición rápida y exacta que está garantizada gracias a una fabricación con precisión y el empleo de materiales de alta calidad.
Marca: SI Analytics™ 285129274
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Electrodos de pH para mediciones de superficie
- Para pequeñas cantidades de muestra
- Para agua ultrapura y emulsiones o mediciones en muestras semisólidas
- Disponibles como electrodos redox y electrodo de conductividad para medios con bajo contenido iónico
Especificaciones
Electrodo de superficie de pH 27 | |
Diafragma de hueco anular KPG | |
De 2 a 13 | |
Ag/AgCl | |
Blueline 27 PH | |
120 mm |
Cabezal de enchufe | |
Vidrio | |
Electrodo combinado de pH | |
Plano | |
De - 5 °C a 50 °C | |
12 mm |