Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de pH BlueLine
Este electrodo combinado de pH proporciona una medición rápida y exacta que está garantizada gracias a una fabricación con precisión y el empleo de materiales de alta calidad.
201.00€ - 353.00€
Especificaciones
Tipos de conector | Cabezal de enchufe |
---|---|
Tipo | Electrodo combinado de pH |
Referencia interna | Ag/AgCl |
Diámetro (métrico) | 12 mm |
Código de producto | Marca | Junta | Longitud (métrico) | Modelo | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Junta | Longitud (métrico) | Modelo | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10529821
|
SI Analytics™
285129139 |
Diafragma para junta esmerilada | 170 mm | Blueline 13 PH | Electrodo de precisión de pH 13 | ||||
10109230
|
SI Analytics™
285129163 |
Diafragma de platino | 40/80 mm | Blueline 16 PH | Microelectrodo de pH 16 | ||||
10062902
|
SI Analytics™
285129320 |
Diafragma de fibras | 120 mm | BlueLine 32 Rx | Electrodo redox Rx 32 | ||||
10772722
|
SI Analytics™
285129274 |
Diafragma de hueco anular KPG | 120 mm | Blueline 27 PH | Electrodo de superficie de pH 27 | ||||
10672551
|
SI Analytics™
285129311 |
Diafragma cerámico | 120 mm | BlueLine 31 R | Electrodo redox Rx 31 | ||||
10577321
|
SI Analytics™
285129217 |
Diafragma con orificio | 65,25 mm | BlueLine 21 pH | Electrodo de punta de lanza de pH 21 | ||||
Descripción
- pH electrodes for surface measurements
- For small sample amounts
- For ultrapure water and emulsions or measurements in semi-solid samples
- Available as a redox electrodes and a conductivity electrode for media with low ionic content
Especificaciones
Cabezal de enchufe | |
Electrodo combinado de pH | |
Ag/AgCl | |
12 mm |