Learn More
Brady™ BMP61 M611 Labels Polypropylene
Polypropylene (B-7425) material is ideal for general purpose barcode applications and withstands liquid nitrogen, autoclave, and other harsh environments.
Marca: Brady™ 150898
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El polipropileno blanco mate con adhesivo acrílico es imprimible por transferencia térmica
- Perfecto para la identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga y tubos de ensayo
- Temperatura de servicio de -80 a 70 °C
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Permanente | |
Mate | |
Adhesivo agresivo; baja temperatura | |
Sistema de etiquetado BMP™61, BradyPrinter™ M611 | |
500/paq. | |
1 x 0,5 in. (W x H) |
ASTM D 1000;ASTM D 2979;conformidad con RoHS conforme a la enmienda 2005/618/CE MCV a la directiva RoHS 2002/95/CE | |
Blanco | |
Polipropileno | |
Etiquetado de laboratorio | |
1 | |
Rectángulo | |
De -112° a +158 °F |