Learn More
Brady™ BMP61 M611 Labels Polypropylene
Polypropylene (B-7425) material is ideal for general purpose barcode applications and withstands liquid nitrogen, autoclave, and other harsh environments.
63.50€ - 106.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000;ASTM D 2979;conformidad con RoHS conforme a la enmienda 2005/618/CE MCV a la directiva RoHS 2002/95/CE |
Tipo de adhesivo | Permanente |
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Código de producto | Marca | Tamaño (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17160441
|
Brady™
150896 |
1 x 0,75 in. (W x H) | N/A | ||||||
17170441
|
Brady™
150897 |
1,3 x 0,6 in. (W x H) | N/A | ||||||
17180441
|
Brady™
150898 |
1 x 0,5 in. (W x H) | N/A | ||||||
17190441
|
Brady™
150899 |
0,25 x 2 in. (W x H) | N/A | ||||||
Descripción
- Matte white polypropylene with acrylic adhesive is thermal transfer printable
- Perfect for laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, and test tubes
- Service temperature of -112 to 158°F (-80 to 70°C)
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Permanente | |
Mate | |
Adhesivo agresivo; baja temperatura | |
Sistema de etiquetado BMP™61, BradyPrinter™ M611 | |
Rectángulo |
ASTM D 1000;ASTM D 2979;conformidad con RoHS conforme a la enmienda 2005/618/CE MCV a la directiva RoHS 2002/95/CE | |
Blanco | |
Polipropileno | |
Etiquetado de laboratorio | |
1 | |
De -112° a +158 °F |