Learn More
Brady™ BMP71 BMP61 M611 Permanent Vinyl General Identification Labels
El vinilo permanente (B-439) es un material imprimible por transferencia térmica ideal para aplicaciones que necesitan varios colores, como la identificación de productos acabados, placas de características y la identificación de uso general.
Marca: Brady™ 011187
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Etiquetas para las impresoras portátiles de transferencia térmica BMP61 y M611
- Estas referencias también se pueden imprimir en la impresora de etiquetas BMP™71 siempre y cuando se utilice el adaptador de rollo (M71-ADAPT)
Especificaciones
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Thermal Transfer | |
15.24 m x 12.7 mm |
Black | |
Polyester (B-439) | |
BMP61, BMP71 (con adaptador de medios), M611 |