Learn More
Brady™ BMP71 BMP61 M611 Permanent Vinyl General Identification Labels
El vinilo permanente (B-439) es un material imprimible por transferencia térmica ideal para aplicaciones que necesitan varios colores, como la identificación de productos acabados, placas de características y la identificación de uso general.
56.16€ - 99.86€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
---|---|
Acabado | Gloss |
Material | Polyester (B-439) |
Print Technology | Thermal Transfer |
Para utilizar con (equipo) | BMP61, BMP71 (con adaptador de medios), M611 |
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11579033
|
Brady™
018623 |
Orange | 15.24 m x 25.4 mm | N/A | |||||
11532545
|
Brady™
011187 |
Black | 15.24 m x 12.7 mm | N/A | |||||
11582535
|
Brady™
011177 |
Blue | 15.24 m x 12.7 mm | N/A | |||||
11572535
|
Brady™
011176 |
Green | 15.24 m x 12.7 mm | N/A | |||||
11589033
|
Brady™
018624 |
Orange | 15.24 m x 48.26 mm | N/A | |||||
Descripción
- Etiquetas para las impresoras portátiles de transferencia térmica BMP61 y M611
- Estas referencias también se pueden imprimir en la impresora de etiquetas BMP™71 siempre y cuando se utilice el adaptador de rollo (M71-ADAPT)
Especificaciones
Permanent Acrylic | |
Polyester (B-439) | |
BMP61, BMP71 (con adaptador de medios), M611 |
Gloss | |
Thermal Transfer |