Learn More
Hidrato de BOC-L-serina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10711355
Hidrato de BOC-L-serina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10711355
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10711355
Marca: Thermo Scientific 275661000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3262-72-4
Fórmula molecular C8H15NO5
Peso molecular (g/mol) 205.21
Número MDL MFCD00037243
Clave InChI FHOAKXBXYSJBGX-MLHKIVSYNA-N
Sinónimo boc-ser-oh, n-boc-l-serine, boc-l-serine, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine, n-boc-serine, s-n-boc-serine, n-tert-butoxycarbonyl serine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-serine, boc-l-ser
PubChem CID 98766
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-L-Serine hydrate
Punto de fusión 84.0°C to 89.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3·
Rotación específica − 8.10
Agua 7.5 to 8.0% (K.F.)
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-hidroxi-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
Condición de rotación específica - 8.10 (20.00°C c=2,water)
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación 186°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.21
Porcentaje de pureza 98%
Grado Técnico
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0394341 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number275660250,275661000,275660050
Número de loteA0445386 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/08/2022 Catalog Number275660250,275661000,275660050
Número de loteA0419369 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/05/2020 Catalog Number275660250,275661000,275660050
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidrato de BOC-L-serina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >