Learn More
Berkshire International™ Papeles de celulosa Bond
Nuestro papel BCR™ Bond está hecho con celulosa de la más pura calidad de bosques especialmente seleccionados y está especialmente recubierto para minimizar la liberación de partículas y fibras.
Marca: Berkshire International™ B85A4BL25010
25.98 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 12.15000kg
Descripción
- Disponibles en 5 colores: verde, azul, rosa, blanco y amarillo
sala limpia, papel, Bond
Especificaciones
Celulosa | |
Escritura, copia e impresión en entornos controlados | |
hojas | |
A4 |
Azul | |
Fotocopiadoras e impresoras láser | |
Papel Bond BCR 850 | |
850 g |